N-Methoxy-N-methylpropionamide 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR962763-1G OR962763-25G OR962763-5G
APOSOR962763-1GEA 933 DKK
APOSOR962763-1G APOSOR962763-25G APOSOR962763-5G
N-Methoxy-N-methylpropionamide 95%
N-Methoxy-N-methylpropionamide
Formel: C₅H₁₁NO₂
Massefylde: 0,98 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09833541
CAS-nummer: 104863-65-2
UN nummer: 1993
ADR: 3,III