Propoxyacetic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR962755-1G OR962755-5G
APOSOR962755-1GEA 0 DKK
APOSOR962755-1G APOSOR962755-5G
Propoxyacetic acid 98%
Propoxyacetic acid
Formel: C₅H₁₀O₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09744041
CAS-nummer: 54497-00-6