(2-Methyl-1,3-thiazol-4-yl)methanol 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR962726-25G OR962726-5G
APOSOR962726-25GEA 4520 DKK
APOSOR962726-25G APOSOR962726-5G
(2-Methyl-1,3-thiazol-4-yl)methanol 97%
(2-Methyl-1,3-thiazol-4-yl)methanol
Formel: C₅H₇NOS
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08703637
CAS-nummer: 76632-23-0