tert-Butyl-5-bromo-1H-indazole-1-carboxylate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR9627-1G OR9627-5G
APOSOR9627-1GEA 162 DKK
APOSOR9627-1G APOSOR9627-5G
tert-Butyl-5-bromo-1H-indazole-1-carboxylate
tert-Butyl-5-bromo-1H-indazole-1-carboxylate
Formel: C₁₂H₁₃BrN₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08435913
CAS-nummer: 651780-02-8