2-(2-Methoxyethoxy)aniline 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR962692-1G OR962692-5G
APOSOR962692-1GEA 1340 DKK
APOSOR962692-1G APOSOR962692-5G
2-(2-Methoxyethoxy)aniline 95%
2-(2-Methoxyethoxy)aniline
Formel: C₉H₁₃NO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08144123
CAS-nummer: 72806-66-7