4-(Pyrrolidin-1-yl)benzonitrile 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 4-(1-Pyrrolidinyl)benzonitrile, 1-(4-Cyanophenyl)pyrrolidine
OR962672-25G OR962672-5G
APOSOR962672-25GEA 1770 DKK
APOSOR962672-25G APOSOR962672-5G
4-(Pyrrolidin-1-yl)benzonitrile 98%
4-(Pyrrolidin-1-yl)benzonitrile
Formel: C₁₁H₁₂N₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07368512
CAS-nummer: 10282-30-1