5,7-Dibromo-2,3-dihydrothieno[3,4-b][1,4]dioxine 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR9626-1G OR9626-250MG
APOSOR9626-1GEA 218 DKK
APOSOR9626-1G APOSOR9626-250MG
5,7-Dibromo-2,3-dihydrothieno[3,4-b][1,4]dioxine 97%
5,7-Dibromo-2,3-dihydrothieno[3,4-b][1,4]dioxine
Formel: C₆H₄Br₂O₂S
Smeltepunkt: 96…97 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01651770
CAS-nummer: 174508-31-7