(4-Aminophenyl)(1-pyrrolidinyl)methanone 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR962580-10G OR962580-1G OR962580-5G
APOSOR962580-10GEA 4310 DKK
APOSOR962580-10G APOSOR962580-1G APOSOR962580-5G
(4-Aminophenyl)(1-pyrrolidinyl)methanone 95%
(4-Aminophenyl)(1-pyrrolidinyl)methanone
Formel: C₁₁H₁₄N₂O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02046794
CAS-nummer: 56302-41-1