N-Methyl-3-nitropyridin-4-amine 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR962544-1G OR962544-5G
APOSOR962544-1GEA 567 DKK
APOSOR962544-1G APOSOR962544-5G
N-Methyl-3-nitropyridin-4-amine 98%
N-Methyl-3-nitropyridin-4-amine
Formel: C₆H₇N₃O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
CAS-nummer: 1633-41-6