4-(Hydroxymethyl)benzonitrile 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 4-Cyanobenzyl alcohol
OR962541-25G OR962541-100G
APOSOR962541-25GEA 763 DKK
APOSOR962541-25G APOSOR962541-100G
4-(Hydroxymethyl)benzonitrile 98%
4-(Hydroxymethyl)benzonitrile
Formel: C₈H₇NO
Molekylvægt: 133.15 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00870633
CAS-nummer: 874-89-5