1-(4-Iodobenzyl)pyrrolidine 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR9625-1G OR9625-5G
APOSOR9625-1GEA 985 DKK
APOSOR9625-1G APOSOR9625-5G
1-(4-Iodobenzyl)pyrrolidine 97%
1-(4-Iodobenzyl)pyrrolidine
Formel: C₁₁H₁₄IN
Molekylvægt: 287.15 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07775752
CAS-nummer: 858676-60-5
UN nummer: 2735
ADR: 8 III