N-Isopropyl-4-nitroanilin 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR962476-1G OR962476-5G
APOSOR962476-1GEA 273 DKK
APOSOR962476-1G APOSOR962476-5G
N-Isopropyl-4-nitroanilin 95%
N-Isopropyl-4-nitroanilin
Formel: C₉H₁₂N₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00128997
CAS-nummer: 25186-43-0