N,N-Diethyl-4-nitroanilin 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR962461-10G OR962461-1G OR962461-25G OR962461-5G
APOSOR962461-10GEA 0 DKK
APOSOR962461-10G APOSOR962461-1G APOSOR962461-25G APOSOR962461-5G
N,N-Diethyl-4-nitroanilin 98%
N,N-Diethyl-4-nitroanilin
Formel: C₁₀H₁₄N₂O₂
Molekylvægt: 194.23 g/mol
Smeltepunkt: 77.5 °C
Massefylde: 1.225
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00043606
CAS-nummer: 2216-15-1
UN nummer: 2811
ADR: 6.1 III