2-Methylquinoline-4-carboxamide 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR962451-10G OR962451-1G OR962451-5G
APOSOR962451-10GEA 6490 DKK
APOSOR962451-10G APOSOR962451-1G APOSOR962451-5G
2-Methylquinoline-4-carboxamide 95%
2-Methylquinoline-4-carboxamide
Formel: C₁₁H₁₀N₂O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00023982
CAS-nummer: 15821-13-3