2-((4-Cyanophenyl)amino)acetic acid 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR962439-25G OR962439-100G OR962439-500G
APOSOR962439-25GEA 0 DKK
APOSOR962439-25G APOSOR962439-100G APOSOR962439-500G
2-((4-Cyanophenyl)amino)acetic acid 95%
2-((4-Cyanophenyl)amino)acetic acid
Formel: C₉H₈N₂O₂
Smeltepunkt: 237 °C (dec.)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01464022
CAS-nummer: 42288-26-6