2-Acetyl-5,5-dimethyl-1,3-cyclohexanedione 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR962381-25G OR962381-5G
APOSOR962381-25GEA 2480 DKK
APOSOR962381-25G APOSOR962381-5G
2-Acetyl-5,5-dimethyl-1,3-cyclohexanedione 98%
2-Acetyl-5,5-dimethyl-1,3-cyclohexanedione
Formel: C₁₀H₁₄O₃
Smeltepunkt: 36 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00467663
CAS-nummer: 1755-15-3
EINECS: 626-974-2