H-2-Abu-OtBu·HCl 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR962286-100G OR962286-25G OR962286-5G
APOSOR962286-100GEA 1900 DKK
APOSOR962286-100G APOSOR962286-25G APOSOR962286-5G
H-2-Abu-OtBu·HCl 98%
H-2-Abu-OtBu·HCl
Formel: C₈H₁₈ClNO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00237697
CAS-nummer: 53956-05-1