C-(5-Phenyl[1,3,4]oxadiazol-2-yl)methylamine 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR962280-1G OR962280-5G
APOSOR962280-1GEA 985 DKK
APOSOR962280-1G APOSOR962280-5G
C-(5-Phenyl[1,3,4]oxadiazol-2-yl)methylamine 95%
C-(5-Phenyl[1,3,4]oxadiazol-2-yl)methylamine
Formel: C₉H₉N₃O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06490519
CAS-nummer: 46182-58-5