N-[(1,3-Dimethyl-1H-pyrazol-5-yl)methyl]-N-methylamine 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR962192-1G OR962192-250MG
APOSOR962192-1GEA 556 DKK
APOSOR962192-1G APOSOR962192-250MG
N-[(1,3-Dimethyl-1H-pyrazol-5-yl)methyl]-N-methylamine 95%
N-[(1,3-Dimethyl-1H-pyrazol-5-yl)methyl]-N-methylamine
Formel: C₇H₁₃N₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08700823
CAS-nummer: 852227-87-3