Boc-N-ME-DL-PHG-OH 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: N-Boc-a-(methylamino)benzeneacetic acid
OR962189-1G OR962189-25G OR962189-5G
APOSOR962189-1GEA 1040 DKK
APOSOR962189-1G APOSOR962189-25G APOSOR962189-5G
Boc-N-ME-DL-PHG-OH 97%
Boc-N-ME-DL-PHG-OH
Formel: C₁₄H₁₉NO₄
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06796751
CAS-nummer: 30925-08-7