6-Chloro-1H-benzoimidazole-2-carboxylic acid 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR962177-1G OR962177-5G
APOSOR962177-1GEA 1910 DKK
APOSOR962177-1G APOSOR962177-5G
6-Chloro-1H-benzoimidazole-2-carboxylic acid 95%
6-Chloro-1H-benzoimidazole-2-carboxylic acid
Formel: C₈H₅ClN₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06739053
CAS-nummer: 39811-14-8