Methyl 5-bromo-1H-indole-3-carboxylate 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Methyl 5-bromo-1H-indole-3-carboxylate
OR962104-25G OR962104-5G
APOSOR962104-25GEA 2170 DKK
APOSOR962104-25G APOSOR962104-5G
Methyl 5-bromo-1H-indole-3-carboxylate 98%
Methyl-5-bromo-1H-indole-3-carboxylate
Formel: C₁₀H₈BrNO₂
Molekylvægt: 254.0800 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06203728
CAS-nummer: 773873-77-1