3-Methylpiperidine-1,3-dicarboxylic acid-1-tert-butyl ester 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR962033-1G OR962033-5G
APOSOR962033-1GEA 183 DKK
APOSOR962033-1G APOSOR962033-5G
3-Methylpiperidine-1,3-dicarboxylic acid-1-tert-butyl ester 97%
3-Methylpiperidine-1,3-dicarboxylic acid-1-tert-butyl ester
Formel: C₁₂H₂₁NO₄
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08461329
CAS-nummer: 534602-47-6