1H-Pyrrolo[2,3-b]pyridine-6-carbonitrile 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 6-Cyano-7-azaindole
OR961921-1G OR961921-250MG
APOSOR961921-1GEA 2070 DKK
APOSOR961921-1G APOSOR961921-250MG
1H-Pyrrolo[2,3-b]pyridine-6-carbonitrile 95%
1H-Pyrrolo[2,3-b]pyridine-6-carbonitrile
Formel: C₈H₅N₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06659673
CAS-nummer: 189882-33-5