1-Cyclohexene-1-carboxylic acid 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR961865-1G OR961865-25G
APOSOR961865-1GEA 162 DKK
APOSOR961865-1G APOSOR961865-25G
1-Cyclohexene-1-carboxylic acid 95%
1-Cyclohexene-1-carboxylic acid
Formel: C₇H₁₀O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00001545
CAS-nummer: 636-82-8