Methyl-1-aminocyclobutanecarboxylate hydrochloride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: Methyl 1-aminocyclobutanecarboxylate hydrochloride
OR961598-25G OR961598-5G
APOSOR961598-25GEA 3230 DKK
APOSOR961598-25G APOSOR961598-5G
Methyl-1-aminocyclobutanecarboxylate hydrochloride
Methyl-1-aminocyclobutanecarboxylate hydrochloride
Formel: C₆H₁₂ClNO₂
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD04115288
CAS-nummer: 92398-47-5