2-Chloro-4-phenylpyridine 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR961595-10G OR961595-1G OR961595-5G
APOSOR961595-10GEA 3970 DKK
APOSOR961595-10G APOSOR961595-1G APOSOR961595-5G
2-Chloro-4-phenylpyridine 98%
2-Chloro-4-phenylpyridine
Formel: C₁₁H₈ClN
Molekylvægt: 189.6400 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04114163
CAS-nummer: 42260-39-9