2-Chloro-6-methoxypyrazine 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR961527-10G OR961527-1G OR961527-25G
APOSOR961527-10GEA 806 DKK
APOSOR961527-10G APOSOR961527-1G APOSOR961527-25G
2-Chloro-6-methoxypyrazine 98%
2-Chloro-6-methoxypyrazine
Formel: C₅H₅ClN₂O
Molekylvægt: 144.5600 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06410937
CAS-nummer: 33332-30-8