(R)-3-Amino-3-(4-chlorophenyl)propanoic acid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR961526-1G OR961526-5G
APOSOR961526-1GEA 516 DKK
APOSOR961526-1G APOSOR961526-5G
(R)-3-Amino-3-(4-chlorophenyl)propanoic acid 97%
(R)-3-Amino-3-(4-chlorophenyl)propanoic acid
Formel: C₉H₁₀ClNO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03840387
CAS-nummer: 131690-61-4