Fmoc-Cys-OH 96%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: (R)-2-((((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)amino)-3-mercaptopropanoic acid, Fmoc-L-cysteine
OR961460-1G OR961460-5G OR961460-10G
APOSOR961460-1GEA 731 DKK
APOSOR961460-1G APOSOR961460-5G APOSOR961460-10G
Fmoc-Cys-OH 96%
Fmoc-Cys-OH
Formel: C₁₈H₁₇NO₄S
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD03788178
CAS-nummer: 135248-89-4