N-Me-Ile-OMe·HCl 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: N-Me-Ile-OMe·HCl, (2S,3S)-Methyl 3-methyl-2-(methylamino)pentanoate hydrochloride
OR961408-1G OR961408-250MG
APOSOR961408-1GEA 2170 DKK
APOSOR961408-1G APOSOR961408-250MG
N-Me-Ile-OMe·HCl 97%
N-Me-Ile-OMe·HCl
Formel: C₈H₁₈ClNO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03093476
CAS-nummer: 3339-43-3