7-Octyn-1-ol 96%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR961239-10G OR961239-1G OR961239-5G
APOSOR961239-10GEA 2270 DKK
APOSOR961239-10G APOSOR961239-1G APOSOR961239-5G
7-Octyn-1-ol 96%
7-Octyn-1-ol
Formel: C₈H₁₄O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01632137
CAS-nummer: 871-91-0