N-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-4-piperidone 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR961088-25G OR961088-5G
APOSOR961088-25GEA 2100 DKK
APOSOR961088-25G APOSOR961088-5G
N-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-4-piperidone 98%
N-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-4-piperidone
Formel: C₂₀H₁₉NO₃
Smeltepunkt: 133 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00673794
CAS-nummer: 204376-55-6