Pyrazolo[1,5-a]pyrimidine-2-carboxylic acid 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 8-hydropyrazolo[1,5-a]pyrimidine-2-carboxylic acid, 2-pyrazolo[1,5-a]pyrimidinecarboxylic acid, Pyrazolo[1,5-a]pyrimidine-2-carboxylicacid
OR961056-1G OR961056-250MG OR961056-5G
APOSOR961056-1GEA 589 DKK
APOSOR961056-1G APOSOR961056-250MG APOSOR961056-5G
Pyrazolo[1,5-a]pyrimidine-2-carboxylic acid 95%
Pyrazolo[1,5-a]pyrimidine-2-carboxylic acid
Formel: C₇H₅N₃O₂
Molekylvægt: 163.136 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00297221
CAS-nummer: 378211-85-9