Boc-L-Asp(OAll)-OH
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR961039-25G OR961039-5G OR961039-100G
APOSOR961039-25GEA 2270 DKK
APOSOR961039-25G APOSOR961039-5G APOSOR961039-100G
Boc-L-Asp(OAll)-OH
Boc-L-Asp(OAll)-OH
Formel: C₁₂H₁₉NO₆
Smeltepunkt: 44…50 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00273398
CAS-nummer: 132286-77-2