H-Pro-NHEt·HCl 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: H-Pro-NHEt·HCl, (S)-N-Ethylpyrrolidine-2-carboxamide hydrochloride
OR961001-10G OR961001-1G OR961001-5G
APOSOR961001-10GEA 600 DKK
APOSOR961001-10G APOSOR961001-1G APOSOR961001-5G
H-Pro-NHEt·HCl 98%
H-Pro-NHEt·HCl
Formel: C₇H₁₅ClN₂O
Molekylvægt: 178.66 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00238159
CAS-nummer: 58107-62-3