(S)-Methyl-2-aminohexanoate hydrochloride 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR960947-100G OR960947-25G OR960947-5G
APOSOR960947-100GEA 3030 DKK
APOSOR960947-100G APOSOR960947-25G APOSOR960947-5G
(S)-Methyl-2-aminohexanoate hydrochloride 98%
(S)-Methyl-2-aminohexanoate hydrochloride
Formel: C₇H₁₆ClNO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00077151
CAS-nummer: 3844-54-0