Boc-Cha-OH 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR960946-1G OR960946-25G OR960946-5G
APOSOR960946-1GEA 162 DKK
APOSOR960946-1G APOSOR960946-25G APOSOR960946-5G
Boc-Cha-OH 97%
Boc-Cha-OH
Formel: C₁₄H₂₅NO₄
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00076896
CAS-nummer: 37736-82-6