Methyl-5-methylthiazole-4-carboxylate 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR960944-1G OR960944-250MG
APOSOR960944-1GEA 5400 DKK
APOSOR960944-1G APOSOR960944-250MG
Methyl-5-methylthiazole-4-carboxylate 95%
Methyl-5-methylthiazole-4-carboxylate
Formel: C₆H₇NO₂S
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11109386
CAS-nummer: 68751-05-3