Methyl-7-azaindole-2-carboxylate 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: Methyl 1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine-2-carboxylate
OR960932-10G OR960932-1G OR960932-5G
APOSOR960932-10GEA 1730 DKK
APOSOR960932-10G APOSOR960932-1G APOSOR960932-5G
Methyl-7-azaindole-2-carboxylate 98%
Methyl-7-azaindole-2-carboxylate
Formel: C₉H₈N₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08752938
CAS-nummer: 394223-02-0