Methyl-2-methylthiazole-4-carboxylate 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR960918-1G OR960918-25G OR960918-5G
APOSOR960918-1GEA 162 DKK
APOSOR960918-1G APOSOR960918-25G APOSOR960918-5G
Methyl-2-methylthiazole-4-carboxylate 98%
Methyl-2-methylthiazole-4-carboxylate
Formel: C₆H₇NO₂S
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09870034
CAS-nummer: 6436-60-8