Isochroman-4-one 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR960895-1G OR960895-250MG
APOSOR960895-1GEA 1380 DKK
APOSOR960895-1G APOSOR960895-250MG
Isochroman-4-one 95%
Isochroman-4-one
Formel: C₉H₈O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09744058
CAS-nummer: 20924-56-5