Fmoc-D-Glu-OtBu 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR960891-25G OR960891-100G
APOSOR960891-25GEA 1020 DKK
APOSOR960891-25G APOSOR960891-100G
Fmoc-D-Glu-OtBu 98%
Fmoc-D-Glu-OtBu
Formel: C₂₄H₂₇NO₆
Smeltepunkt: 100…120 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00077054
CAS-nummer: 109745-15-5