Fmoc-N-Me-D-Ala-OH 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: Fmoc-N-methyl-D-alanine
OR960869-25G OR960869-5G
APOSOR960869-25GEA 610 DKK
APOSOR960869-25G APOSOR960869-5G
Fmoc-N-Me-D-Ala-OH 97%
Fmoc-N-Me-D-Ala-OH
Formel: C₁₉H₁₉NO₄
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00153385
CAS-nummer: 138774-92-2