4-Methyl-1H-indole-3-carbaldehyde 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR960850-1G OR960850-5G
APOSOR960850-1GEA 589 DKK
APOSOR960850-1G APOSOR960850-5G
4-Methyl-1H-indole-3-carbaldehyde 95%
4-Methyl-1H-indole-3-carbaldehyde
Formel: C₁₀H₉NO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00049345
CAS-nummer: 4771-48-6