2'-Deoxyguanosine monohydrate 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR960833-100G OR960833-25G OR960833-5G
APOSOR960833-100GEA 3570 DKK
APOSOR960833-100G APOSOR960833-25G APOSOR960833-5G
2'-Deoxyguanosine monohydrate 98%
2'-Deoxyguanosine monohydrate
Formel: C₁₀H₁₃N₅O₄·H₂O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00150760
CAS-nummer: 312693-72-4