3-Ethoxy-2,2-dimethylcyclobutanone 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR960827-1G OR960827-250MG
APOSOR960827-1GEA 6050 DKK
APOSOR960827-1G APOSOR960827-250MG
3-Ethoxy-2,2-dimethylcyclobutanone 95%
3-Ethoxy-2,2-dimethylcyclobutanone
Formel: C₈H₁₄O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD18452159
CAS-nummer: 2292-84-4