Boc-D-Cha-OH 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR960780-1G OR960780-25G OR960780-5G
APOSOR960780-1GEA 183 DKK
APOSOR960780-1G APOSOR960780-25G APOSOR960780-5G
Boc-D-Cha-OH 97%
Boc-D-Cha-OH
Formel: C₁₄H₂₅NO₄
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00133627
CAS-nummer: 127095-92-5