Boc-ARG(PMC)-OH 99%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR960778-1G OR960778-5G
APOSOR960778-1GEA 1320 DKK
APOSOR960778-1G APOSOR960778-5G
Boc-ARG(PMC)-OH 99%
Boc-ARG(PMC)-OH
Formel: C₂₅H₄₀N₄O₇S
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00236823
CAS-nummer: 200125-12-8