2-Amino-3-(4-methoxyphenyl)propanoic acid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR960745-1G OR960745-25G OR960745-5G
APOSOR960745-1GEA 872 DKK
APOSOR960745-1G APOSOR960745-25G APOSOR960745-5G
2-Amino-3-(4-methoxyphenyl)propanoic acid 97%
2-Amino-3-(4-methoxyphenyl)propanoic acid
Formel: C₁₀H₁₃NO₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00063071
CAS-nummer: 7635-29-2